tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959972-1G OR959972-5G
APOSOR959972-1GEA 219 EUR
APOSOR959972-1G APOSOR959972-5G
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
Formel: C₉H₁₅NS
Molecular Weight: 169.287 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04556798
CAS-Nummer: 344257-87-0