1-Cyclohexylpyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960026-10G OR960026-1G OR960026-5G
APOSOR960026-10GEA 754 EUR
APOSOR960026-10G APOSOR960026-1G APOSOR960026-5G
1-Cyclohexylpyrazole 95%
1-Cyclohexylpyrazole
Formel: C₉H₁₄N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14609485
CAS-Nummer: 97421-20-0