1-Propylpyrazol-4-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960050-1G OR960050-5G
APOSOR960050-1GEA 270 EUR
APOSOR960050-1G APOSOR960050-5G
1-Propylpyrazol-4-ol 98%
1-Propylpyrazol-4-ol
Formel: C₆H₁₀N₂O
Molecular Weight: 126,156 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22192551
CAS-Nummer: 78242-21-4