2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Benzoic acid, 2-ethoxy-5-formyl-
OR960066-1G OR960066-5G
APOSOR960066-1GEA 290 EUR
APOSOR960066-1G APOSOR960066-5G
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid 96%
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194.184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05625188
CAS-Nummer: 848606-43-9