1-(3-Methylbutyl)pyrazol-4-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960078-1G OR960078-250MG
APOSOR960078-1GEA 538 EUR
APOSOR960078-1G APOSOR960078-250MG
1-(3-Methylbutyl)pyrazol-4-ol 98%
1-(3-Methylbutyl)pyrazol-4-ol
Formel: C₈H₁₄N₂O
Molecular Weight: 154,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22383778
CAS-Nummer: 1393442-52-8