3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960080-1G OR960080-5G
APOSOR960080-1GEA 290 EUR
APOSOR960080-1G APOSOR960080-5G
3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride 95%
3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO·ClH
Molecular Weight: 163.645 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22205833
CAS-Nummer: 1375069-07-0