(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960120-1G OR960120-250MG
APOSOR960120-1GEA 632 EUR
APOSOR960120-1G APOSOR960120-250MG
(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one 98%
(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,178 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22383784
CAS-Nummer: 1393444-14-8