(2-Methyl-2H-pyrazol-3-yl)acrylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960121-10G OR960121-1G OR960121-5G
APOSOR960121-10GEA 502 EUR
APOSOR960121-10G APOSOR960121-1G APOSOR960121-5G
(2-Methyl-2H-pyrazol-3-yl)acrylic acid 98%
(2-Methyl-2H-pyrazol-3-yl)acrylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,151 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08559038
CAS-Nummer: 1006959-18-7