1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960139-1G OR960139-5G
APOSOR960139-1GEA 255 EUR
APOSOR960139-1G APOSOR960139-5G
1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one 95%
1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164.201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22573028
CAS-Nummer: 3556-81-8