4-Phenylcyclohex-3-en-1-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960163-1G
OR960163-5G
APOSOR960163-1GEA
313
EUR
APOSOR960163-1G
APOSOR960163-5G
4-Phenylcyclohex-3-en-1-one 98%
4-Phenylcyclohex-3-en-1-one
Formel:
C₁₂H₁₂O Molecular Weight: 172.223 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17015556 CAS-Nummer: 51171-71-2 |