4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Thiophen-2-ylmethyl)mopholine
OR960178-1G
OR960178-5G
APOSOR960178-1GEA
219
EUR
APOSOR960178-1G
APOSOR960178-5G
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine 98%
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine
Formel:
C₉H₁₃NOS Molecular Weight: 183,271 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01309097 CAS-Nummer: 338454-48-1 |