1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960190-10G OR960190-1G OR960190-5G
APOSOR960190-10GEA 502 EUR
APOSOR960190-10G APOSOR960190-1G APOSOR960190-5G
1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine 98%
1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine
Formel: C₁₀H₁₅NS
Molecular Weight: 181,298 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18916956
CAS-Nummer: 91253-06-4