2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960192-10G OR960192-1G OR960192-5G
APOSOR960192-10GEA 632 EUR
APOSOR960192-10G APOSOR960192-1G APOSOR960192-5G
2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Molecular Weight: 151,634 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22056323
CAS-Nummer: 1376123-33-9