7-Chloro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960206-10G OR960206-1G OR960206-5G
APOSOR960206-10GEA 754 EUR
APOSOR960206-10G APOSOR960206-1G APOSOR960206-5G
7-Chloro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 97%
7-Chloro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formel: C₉H₈ClNO₂
Molecular Weight: 197.618 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26381971
CAS-Nummer: 1506636-10-7