3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960209-1G OR960209-250MG
APOSOR960209-1GEA 133 EUR
APOSOR960209-1G APOSOR960209-250MG
3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride
Formel: C₈H₉NO₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09752165
CAS-Nummer: 1194804-60-8