2,7-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960211-1G
OR960211-5G
APOSOR960211-1GEA
0
EUR
APOSOR960211-1G
APOSOR960211-5G
2,7-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
2,7-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formel:
C₁₀H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11603429 CAS-Nummer: 58960-12-6 |