7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
OR960213-1G
OR960213-250MG
APOSOR960213-1GEA
121
EUR
APOSOR960213-1G
APOSOR960213-250MG
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formel:
C₉H₁₁NO Molecular Weight: 149.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17014030 CAS-Nummer: 71472-58-7 |