4-Cyano-2-methylbenzoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR960287-10G OR960287-1G OR960287-5G
APOSOR960287-10GEA 188 EUR
APOSOR960287-10G APOSOR960287-1G APOSOR960287-5G
4-Cyano-2-methylbenzoic acid 96%
4-Cyano-2-methylbenzoic acid
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161,157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14582960
CAS-Nummer: 1975-53-7