tert-Butyl N,N-diethylcarbamate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960322-1G OR960322-5G
APOSOR960322-1GEA 219 EUR
APOSOR960322-1G APOSOR960322-5G
tert-Butyl N,N-diethylcarbamate 98%
tert-Butyl N,N-diethylcarbamate
Formel: C₉H₁₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20929510
CAS-Nummer: 51170-54-8