3-Chloro-4-formylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960323-1G OR960323-250MG
APOSOR960323-1GEA 323 EUR
APOSOR960323-1G APOSOR960323-250MG
3-Chloro-4-formylbenzoic acid 95%
3-Chloro-4-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅ClO₃
Molecular Weight: 184,577 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20649616
CAS-Nummer: 58588-59-3