2-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960341-1G
OR960341-5G
APOSOR960341-1GEA
270
EUR
APOSOR960341-1G
APOSOR960341-5G
2-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]pyridine 97%
2-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]pyridine
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O Molecular Weight: 176.215 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10652053 CAS-Nummer: 83728-66-9 |