1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR960595-1G OR960595-250MG
APOSOR960595-1GEA 696 EUR
APOSOR960595-1G APOSOR960595-250MG
1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₂H₁₉NO₅
Molecular Weight: 257,283 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15071863
CAS-Nummer: 869564-40-9