6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9611-100MG OR9611-1G OR9611-500MG
APOSOR9611-100MGEA 48 EUR
APOSOR9611-100MG APOSOR9611-1G APOSOR9611-500MG
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₂N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00665814
CAS-Nummer: 123533-42-6