FMOC-Hmd HCl
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(9H-Fluoren-9-yl)methyl (6-aminohexyl)carbamate hydrochloride
OR961116-1G
OR961116-250MG
OR961116-5G
APOSOR961116-1GEA
120
EUR
APOSOR961116-1G
APOSOR961116-250MG
APOSOR961116-5G
FMOC-Hmd HCl
FMOC-Hmd HCl
Formel:
C₂₁H₂₆N₂O₂·ClH Molecular Weight: 374,904 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00830743 CAS-Nummer: 945923-91-1 |