(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
H-D-β-Phenyl-Ala-OH, 3-Amino-3-phenylpropionic-acid, (R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid, (R)-b-Amino-benzenepropanoic acid
OR961148-5G
APOSOR961148-5GEA
128
EUR
APOSOR961148-5G
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01076237 CAS-Nummer: 13921-90-9 |