2-Oxo-2,5-dihydro-pyrrole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
OR961194-5G
APOSOR961194-5GEA 142 EUR
APOSOR961194-5G
2-Oxo-2,5-dihydro-pyrrole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
2-Oxo-2,5-dihydro-pyrrole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₉H₁₃NO₃
Molecular Weight: 183,204 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318910
CAS-Nummer: 141293-14-3