Boc-4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961228-1G OR961228-500MG
APOSOR961228-1GEA 393 EUR
APOSOR961228-1G APOSOR961228-500MG
Boc-4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
Boc-4-Acetyl-L-phenylalanine
Formel: C₁₆H₂₁NO₅
Molecular Weight: 307,342 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01632035
CAS-Nummer: 204856-73-5