3-(Boc-amino)-2-phenylpropanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-phenylpropanoic acid
OR961404-1G
APOSOR961404-1GEA 410 EUR
APOSOR961404-1G
3-(Boc-amino)-2-phenylpropanoic acid 97%
3-(Boc-amino)-2-phenylpropanoic acid
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
Molecular Weight: 265,305 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03003692
CAS-Nummer: 67098-56-0