4-(Methoxymethoxy)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961500-1G OR961500-5G
APOSOR961500-1GEA 24.8 EUR
APOSOR961500-1G APOSOR961500-5G
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid 95%
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182.173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21101751
CAS-Nummer: 25458-44-0