1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Amino-3,3-dimethylbutan-2-one hydrochloride
OR961587-1G OR961587-5G
APOSOR961587-1GEA 29 EUR
APOSOR961587-1G APOSOR961587-5G
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride 98%
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Molecular Weight: 151,634 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798286
CAS-Nummer: 33119-72-1