4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-(4-hydroxyphenyl)piperazine-1-carboxylate
OR961614-25G OR961614-5G
APOSOR961614-25GEA 401 EUR
APOSOR961614-25G APOSOR961614-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected
Formel: C₁₅H₂₂N₂O₃
Molecular Weight: 278,347 g/mol
Schmelzpunkt: 170…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115060
CAS-Nummer: 158985-25-2