N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961674-1G
OR961674-500MG
APOSOR961674-1GEA
731
EUR
APOSOR961674-1G
APOSOR961674-500MG
N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine 97%
N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine
Formel:
C₁₃H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 236,31 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06245566 CAS-Nummer: 174885-99-5 |