Sodium pivalate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium 2,2-dimethylpropanoate
OR961732-25G
APOSOR961732-25GEA
82.8
EUR
APOSOR961732-25G
Sodium pivalate 95%
Sodium pivalate
Formel:
C₅H₉O₂·Na Molecular Weight: 124,114 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064202 CAS-Nummer: 1184-88-9 |