2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961743-1G OR961743-25G OR961743-5G
APOSOR961743-1GEA 50.9 EUR
APOSOR961743-1G APOSOR961743-25G APOSOR961743-5G
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid 98%
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₇Cl₂NO₄
Molecular Weight: 346.206 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22370640
CAS-Nummer: 851784-82-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable