(1-Benzylazetidin-2-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961750-1G
OR961750-250MG
APOSOR961750-1GEA
806
EUR
APOSOR961750-1G
APOSOR961750-250MG
(1-Benzylazetidin-2-yl)methanamine 95%
(1-Benzylazetidin-2-yl)methanamine
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ Molecular Weight: 176,258 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658338 CAS-Nummer: 46193-94-6 |