(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-2-Amino-2-(p-tolyl)ethanol
OR961799-1G OR961799-250MG
APOSOR961799-1GEA 409 EUR
APOSOR961799-1G APOSOR961799-250MG
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol
Formel: C₉H₁₃NO
Molecular Weight: 151.206 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09253778
CAS-Nummer: 327183-90-4