(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR961869-1G OR961869-5G
APOSOR961869-1GEA 700 EUR
APOSOR961869-1G APOSOR961869-5G
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₉NO₂
Molecular Weight: 115,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19226412
CAS-Nummer: 1932255-43-0