Sodium 1-cyano-3-ethoxy-2,3-dioxopropan-1-ide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR961901-1G OR961901-250MG
APOSOR961901-1GEA 207 EUR
APOSOR961901-1G APOSOR961901-250MG
Sodium 1-cyano-3-ethoxy-2,3-dioxopropan-1-ide 95%
Sodium 1-cyano-3-ethoxy-2,3-dioxopropan-1-ide
Formel: C₆H₆NNaO₃
Molecular Weight: 163.107 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24696331
CAS-Nummer: 53544-13-1