2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR961913-100MG OR961913-1G OR961913-250MG
APOSOR961913-100MGEA 105 EUR
APOSOR961913-100MG APOSOR961913-1G APOSOR961913-250MG
2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide 95%
2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide
Formel: C₈H₉NO·BrH
Molecular Weight: 216.075 g/mol
Schmelzpunkt: 180…200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16037114
CAS-Nummer: 105358-58-5