Quinoline-8-thiocarboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961932-1G OR961932-250MG
APOSOR961932-1GEA 806 EUR
APOSOR961932-1G APOSOR961932-250MG
Quinoline-8-thiocarboxamide 95%
Quinoline-8-thiocarboxamide
Formel: C₁₀H₈N₂S
Molecular Weight: 188.249 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06738915
CAS-Nummer: 62216-06-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable