1-N-Boc-2,3-dihydro-pyrrole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Boc-2-pyrroline
OR962026-5G
APOSOR962026-5GEA 95.7 EUR
APOSOR962026-5G
1-N-Boc-2,3-dihydro-pyrrole 95%
1-N-Boc-2,3-dihydro-pyrrole
Formel: C₉H₁₅NO₂
Molecular Weight: 169,221 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03839942
CAS-Nummer: 73286-71-2