3-(5-Bromothien-2-yl)-D-alanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962047-1G OR962047-500MG
APOSOR962047-1GEA 439 EUR
APOSOR962047-1G APOSOR962047-500MG
3-(5-Bromothien-2-yl)-D-alanine 97%
3-(5-Bromothien-2-yl)-D-alanine
Formel: C₇H₈BrNO₂S
Molecular Weight: 250.113 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117831
CAS-Nummer: 264903-54-0