(S)-2-Amino-5-phenylpent-4-enoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-Styryl-Ala-OH
OR962051-1G
APOSOR962051-1GEA 221 EUR
APOSOR962051-1G
(S)-2-Amino-5-phenylpent-4-enoic acid 97%
(S)-2-Amino-5-phenylpent-4-enoic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Molecular Weight: 191,226 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01860887
CAS-Nummer: 267650-37-3