1-O-Tolyl-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(o-Tolyl)-1H-pyrazole
OR962093-1G OR962093-5G
APOSOR962093-1GEA 59.6 EUR
APOSOR962093-1G APOSOR962093-5G
1-O-Tolyl-1H-pyrazole 98%
1-O-Tolyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molecular Weight: 158,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12192640
CAS-Nummer: 20157-44-2