N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(tert-Butoxycarbonyl)isoindoline-1-carboxylic acid
OR962274-1G OR962274-250MG
APOSOR962274-1GEA 91.5 EUR
APOSOR962274-1G APOSOR962274-250MG
N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₇NO₄
Molecular Weight: 263,289 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321007
CAS-Nummer: 221352-46-1