2-(2-Chlorophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2-Chlorophenyl)propanoic acid
OR962317-1G OR962317-250MG
APOSOR962317-1GEA 163 EUR
APOSOR962317-1G APOSOR962317-250MG
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid 97%
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₉ClO₂
Molecular Weight: 184,62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658208
CAS-Nummer: 2184-85-2