4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR962394-1G OR962394-250MG
APOSOR962394-1GEA 909 EUR
APOSOR962394-1G APOSOR962394-250MG
4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile 95%
4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile
Formel: C₉H₅ClN₂
Molecular Weight: 176,602 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23135759
CAS-Nummer: 4404-11-9