3-Propoxy-azetidine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962398-1G OR962398-5G
APOSOR962398-1GEA 731 EUR
APOSOR962398-1G APOSOR962398-5G
3-Propoxy-azetidine hydrochloride 98%
3-Propoxy-azetidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06804557
CAS-Nummer: 897019-55-5