6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR962407-250MG OR962407-1G
APOSOR962407-250MGEA 364 EUR
APOSOR962407-250MG APOSOR962407-1G
6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride 95+%
6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO·ClH
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09026798
CAS-Nummer: 191608-11-4