3(5)-tert-Butyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962475-1G
OR962475-5G
APOSOR962475-1GEA
248
EUR
APOSOR962475-1G
APOSOR962475-5G
3(5)-tert-Butyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
3(5)-tert-Butyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₇H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 169,181 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00127341 CAS-Nummer: 38858-95-6 |